Learn More
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat-Dinatriumsalz-Hydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-209114
49.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
698999-85-8
C21H27N7NaO17P3
765.39
MFCD00036973
JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
131845262
[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
698999-85-8
C21H27N7NaO17P3
765.39
MFCD00036973
JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
131845262
[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate
Schmelzpunkt 175.0°C to 178.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 mg
Prozentgehaltsbereich determination,based on dry weight)
Merck Index 14,6348
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,less soluble in ethanol,practically insoluble in ether and ethyl acetate
IUPAC-Name sodium 1-[(2R,3R,4S,5R)-5-({[({[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxy-4-(phosphonooxy)oxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)(oxido)phosphoryl]oxy}methyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-3-carbamoyl-1λ⁵-pyridin-1-ylium
Formelmasse 765.39
Reinheit (%) ≥97%