Learn More
Tripropargylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440298
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15440298 25 g 25 Gramm
15420298 1 g 1 Gramm
15430298 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440298 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53459.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6921-29-5 | C9H9N | 131.178 g/mol
Tripropargylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tripropargylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6921-29-5
Summenformel C9H9N
Molekulargewicht (g/mol) 131.178
MDL-Nummer MFCD00008577
InChI-Schlüssel ZHOBJWVNWMQMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripropargylamine, tri-2-propynylamine, tris propyn-2-yl amine, 2-propyn-1-amine, n,n-di-2-propynyl, unii-5e92gfj1aj, n,n-di-2-propynyl-2-propyn-1-amine, 5e92gfj1aj, n,n-diprop-2-yn-1-ylprop-2-yn-1-amine, tripropargyl amine, acmc-20ajcb
PubChem CID 23351
IUPAC-Name N,N-Bis(prop-2-ynyl)prop-2-yn-1-amin
SMILES C#CCN(CC#C)CC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tripropargylamine
Dichte 0.927
Siedepunkt 79°C to 85°C (11 mmHg)
Flammpunkt 57°C (135°F)
Strukturformel (HC≡CCH2)3N
Brechungsindex 1.484
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 97%