Learn More
Tripropylorthoformat, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10516813
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
621-76-1
C10H22O3
190.29
MFCD00015214
RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N
tripropyl orthoformate, tri-n-propyl orthoformate, orthoformic acid tripropyl ester, 1-dipropoxymethoxy propane, unii-z8f0df6af9, propane, 1,1',1-methylidynetris oxy tris, z8f0df6af9, tripropoxymethane, tripropylorthoformate
69311
1-(Dipropoxymethoxy)propan
CCCOC(OCCC)OCCC
621-76-1
C10H22O3
190.29
MFCD00015214
RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N
tripropyl orthoformate, tri-n-propyl orthoformate, orthoformic acid tripropyl ester, 1-dipropoxymethoxy propane, unii-z8f0df6af9, propane, 1,1',1-methylidynetris oxy tris, z8f0df6af9, tripropoxymethane, tripropylorthoformate
69311
1-(Dipropoxymethoxy)propan
CCCOC(OCCC)OCCC
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tripropyl orthoformate
Farbe Farblos
Dichte 0.8790g/mL
Siedepunkt 106°C to 108°C (40.0 mmHg)
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH(OCH2CH2CH3)3
Brechungsindex 1.4060 to 1.408
Menge 25 mL
Beilstein 02, IV, 27
Relative Dichte 0.879
Formelmasse 190.29
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tripropyl orthoformate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.