Learn More
Tripylenglycol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15525286 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
25 L
Packungsgröße:
1 Liter
25 Liter
5 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15525286 5 L 5 Liter
15506695 1 L 1 Liter
15535286 25 L 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15525286 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 458480050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 24800-44-0 | C9H20O4 | 192.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24800-44-0
Summenformel C9H20O4
Molekulargewicht (g/mol) 192.25
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tripropylene glycol
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 270.0°C
Flammpunkt 145°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (sum of isomers) (GC)
Menge 5 L
Relative Dichte 1.02
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Viskosität 77.3 mm²/s (20°C)
Formelmasse 192.25
Reinheit (%) 99%
Güte Rein