missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris(1-chlor-2-propyl)phosphat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris-(2-chloropropyl)phosphate |
| CAS | 13674-84-5 |
| Summenformel | C9 H18 Cl3 O4 P |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Propanol','1-chloro-','2,2',2''-phosphate, 2-Propanol','1-chloro-','phosphate (3:1) (8CI,9CI), Amgard TMCP, Antiblaze 80, Antiblaze TMCP, Daltoguard F, Fyrol PCF, Hostaflam OP 820, Levagard PP, Levagard PP-Z, Levagard TCPP, PUMA 4010, Phireguard TCPP, TCPP, Tolgard TMCP, Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate, Tris(1-methyl-2-chloroethyl) phosphate, Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate, Tris(2-chloroisopropyl) phosphate, Tris(chloroisopropyl) phosphate, Tris(β-chloroisopropyl) phosphate, WSFR-TCPP, Yoke TCPP |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H18Cl3O4P/c1-7(4-10)14-17(13,15-8(2)5-11)16-9(3)6-12/h7-9H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(CCl)OP(=O)(OC(C)CCl)OC(C)CCl |
| IUPAC-Name | Tris(1-chlorpropan-2-yl)phosphat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 327.57 |
| Formelmasse | 326.0008 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?