Learn More
Tris(1-chlor-2-propyl)phosphat, TRC
Artikelnummer. 30449399
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30449399 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30449399 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT887860250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris-(2-chloropropyl)phosphate
CAS 13674-84-5
Summenformel C9 H18 Cl3 O4 P
Menge 250 mg
Synonym 2-Propanol','1-chloro-','2,2',2''-phosphate, 2-Propanol','1-chloro-','phosphate (3:1) (8CI,9CI), Amgard TMCP, Antiblaze 80, Antiblaze TMCP, Daltoguard F, Fyrol PCF, Hostaflam OP 820, Levagard PP, Levagard PP-Z, Levagard TCPP, PUMA 4010, Phireguard TCPP, TCPP, Tolgard TMCP, Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate, Tris(1-methyl-2-chloroethyl) phosphate, Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate, Tris(2-chloroisopropyl) phosphate, Tris(chloroisopropyl) phosphate, Tris(β-chloroisopropyl) phosphate, WSFR-TCPP, Yoke TCPP
InChI-Formel InChI=1S/C9H18Cl3O4P/c1-7(4-10)14-17(13,15-8(2)5-11)16-9(3)6-12/h7-9H,4-6H2,1-3H3
SMILES CC(CCl)OP(=O)(OC(C)CCl)OC(C)CCl
IUPAC-Name Tris(1-chlorpropan-2-yl)phosphat
Molekulargewicht (g/mol) 327.57
Formelmasse 326.0008