Learn More
Tris(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptandionato)holmium(III), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11367748
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367748 5 g 5 Gramm
11357748 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033531.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15522-73-3
Summenformel C33H57HoO6
Molekulargewicht (g/mol) 714.743
MDL-Nummer MFCD00070457
InChI-Schlüssel BWNBYURALNPFHU-LWTKGLMZSA-K
Synonym holmium iii-dpm, holmium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, ho tmhd 3, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato holmium iii, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato holmium, 4z-5-bis 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy holmio oxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
PubChem CID 134067810
IUPAC-Name Holmium(3+);(Z)-2,2,6,6-Tetramethyl-5-Oxohept-3-en-3-olat
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Ho+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)holmium(III)
Schmelzpunkt 179°C to 183°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 714.73
Physikalische Form Kristallin