missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tris(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptandionato)Ruthenium(III), 99 %

Catalog Number p-7059117
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
38625-54-6
C33H60O6Ru
653.907
MFCD00269841
TZPFVUZFVRIDGB-LWTKGLMZSA-N
tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato ruthenium iii
131675815
(Z)-5-Hydroxy-2,2,6,6-Tetramethylhept-4-en-3-on;Ruthenium
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[Ru]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
38625-54-6
C33H60O6Ru
653.907
MFCD00269841
TZPFVUZFVRIDGB-LWTKGLMZSA-N
tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato ruthenium iii
131675815
(Z)-5-Hydroxy-2,2,6,6-Tetramethylhept-4-en-3-on;Ruthenium
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[Ru]

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ruthenium (III)
Schmelzpunkt 200°C to 203°C
Siedepunkt 250°C (decomposition)
Menge 0.5 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 650.88
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'