Learn More
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)ytterbium(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050847
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
15492-52-1
C33H57O6Yb
722.867
MFCD00000034
KACMHCBXMZUMQV-LWTKGLMZSA-K
2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-dione; ytterbium 3+, ytterbium 3+ tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato ytterbium iii-yb reo yb tmhd 3
44473428
(Z)-2,2,6,6 -Tetramethyl-5 -Oxohept-3 -en-3-olate;Ytterbium(3 +)
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Yb+3]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
15492-52-1
C33H57O6Yb
722.867
MFCD00000034
KACMHCBXMZUMQV-LWTKGLMZSA-K
2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-dione; ytterbium 3+, ytterbium 3+ tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato ytterbium iii-yb reo yb tmhd 3
44473428
(Z)-2,2,6,6 -Tetramethyl-5 -Oxohept-3 -en-3-olate;Ytterbium(3 +)
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Yb+3]
It is used as reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium(III)
Schmelzpunkt 167°C to 169°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 722.86
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin