missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tris(2-chlorisopropyl)phosphat, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30327398
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327398 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30327398 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC17894330100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tris-(2-chloropropyl)phosphate
CAS 13674-84-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tris-(2-chloropropyl)phosphate
Versandbedingung +20°C
Summenformel C9 H18 Cl3 O4 P
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Tris(2-chloroisopropyl) phosphate
InChI-Formel InChI=1S/C9H18Cl3O4P/c1-7(4-10)14-17(13,15-8(2)5-11)16-9(3)6-12/h7-9H,4-6H2,1-3H3
SMILES CC(CCl)OP(=O)(OC(C)CCl)OC(C)CCl
IUPAC-Name Tris(1-chlorpropan-2-yl)phosphat
Molekulargewicht (g/mol) 327.57
Menge 100 mg
Formelmasse 326.0008 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.