Learn More
Tris(2-cyanoethyl)phosphin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387228
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387228 10 g 10 Gramm
11397228 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11387228 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 030165.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 4023-53-4 | C9H12N3P | 193.19 g/mol
Tris(2-cyanoethyl)phosphine is used to produce 3,3',3″-phosphanetriyl-tri-propionic acid and hydrochloride by heating. It will need reagent conc. aq. HCl with reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4023-53-4
Summenformel C9H12N3P
Molekulargewicht (g/mol) 193.19
MDL-Nummer MFCD00013828
InChI-Schlüssel CHZAMJVESILJGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-cyanoethyl phosphine, 3,3',3-phosphinetriyltripropanenitrile, tris-2-cyanoethyl phosphine, tris-2-cyanoethyl-phosphine, propanenitrile, 3,3',3-phosphinidynetris, acmc-20ajc3, p ch2ch2cn 3, 3-bis 2-cyanoethyl phosphanyl propanenitrile, propanenitrile,3',3-phosphinidynetris, tris 2-cyanoethyl phosphine 10g
PubChem CID 77639
IUPAC-Name 3-[Bis(2-Cyanoethyl)phosphanyl]propannitril
SMILES C(CP(CCC#N)CCC#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(2-cyanoethyl)phosphine
Schmelzpunkt 97°C to 98°C
Siedepunkt 235°C (0.9 mmHg)
Menge 10 g
UN-Nummer UN3464
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,and DMF. Insoluble in water.
Formelmasse 193.19
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Kristallin