missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tris(2-isopropylphenyl) Phosphate, TRC

Artikelnummer. 30450945
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30450945 2.5 g
30450292 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30450945 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8853002.5G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 64532-95-2
Summenformel C27 H33 O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 452.52
Synonym Tris[2-(2-methylethyl)phenyl] Phosphate, Phenol, 2-(1-methylethyl)-, phosphate (3:1) (9CI), o-Cumenyl phosphate (6CI), Tris(2-isopropylphenyl) phosphate, Tris(o-isopropylphenyl) phosphate, Phenol, 2-(1-methylethyl)-, 1,1',1' '-phosphate
IUPAC-Name tris(2-propan-2-ylphenyl) phosphate
SMILES CC(C)c1ccccc1OP(=O)(Oc2ccccc2C(C)C)Oc3ccccc3C(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material tris(2-isopropylphenyl) Phosphate
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C27H33O4P/c1-19(2)22-13-7-10-16-25(22)29-32(28,30-26-17-11-8-14-23(26)20(3)4)31-27-18-12-9-15-24(27)21(5)6/h7-21H,1-6H3
Formelmasse 452.2116
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.