missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tris[[2-(tert-butoxycarbonyl)ethoxy]methyl]methylamine, Tris[[2-(tert-butoxycarbonyl)ethoxy]methyl]methylamine, TRC

Artikelnummer. 17952065
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17952065 5 g 5 Gramm
17951625 1 g 1 Gramm
17984315 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17952065 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8762005G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel C25 H47 N O9
Molekulargewicht (g/mol) 505.642
Synonym 3,3'-[[2-Amino-2-[[3-(1,1-dimethylethoxy)-3-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl]bis(oxy)]bispropanoic Acid 1,1'-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester, 3,3'-[[2-Amino-2-[[3-(1,1-dimethylethoxy)-3-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl]bis(oxy)]bispropanoic Acid Bis(1,1-dimethylethyl) Ester
IUPAC-Name tert-butyl 3-[2-amino-3-[3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-3-oxopropoxy]-2-[[3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-3-oxopropoxy]methyl]propoxy]propanoate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCOCC(N)(COCCC(=O)OC(C)(C)C)COCCC(=O)OC(C)(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tris[(2-(tert-butoxycarbonyl)ethoxy)methyl]methylamine
CAS 175724-30-8
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C25H47NO9/c1-22(2,3)33-19(27)10-13-30-16-25(26,17-31-14-11-20(28)34-23(4,5)6)18-32-15-12-21(29)35-24(7,8)9/h10-18,26H2,1-9H3
Formelmasse 505.3251
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.