Learn More
Tris(3,6-dioxaheptyl)amin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313137
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11313137 5 g 5 Gramm
11323137 25 g 25 Gramm
11333137 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13544.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 70384-51-9 | C15H33NO6 | 323.43 g/mol
Tris(3,6-dioxaheptyl)amine acts as a phase transfer catalyst used in the preparation of 1,3-dideaza-2'-deoxyadenosine and related benzimidazole 2'-deoxyribonucleosides. It is also used as an intermediate in the synthesis of telithromycin. Further, it is used in the oxidation of arylmethanols under phase-transfer conditions. In addition to this, it acts as a cryptand during phase-transfer glycosylation of 2-amino-4-methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tris(3,6-Dioxaheptyl)amin dient als Phasentransferkatalysator, der zur Herstellung von 1,3-Dideaza-2′-Desoxyadenosin und verwandtem Benzimidazol-2′-Desoxyribonukleosid verwendet wird. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Synthese von Telithromycin verwendet. Des Weiteren wird es bei der Oxidation von Arylmethanolen unter Phasentransferbedingungen eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Cryptand während der Phasentransfer-Glykosylierung von2-Amino-4-Methoxy-7-H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70384-51-9
Summenformel C15H33NO6
Molekulargewicht (g/mol) 323.43
MDL-Nummer MFCD00010748
InChI-Schlüssel XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
PubChem CID 112414
IUPAC-Name 2-(2-Methoxyethoxy)-N,N-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ethanamin
SMILES COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(3,6-dioxaheptyl)amine
Schmelzpunkt <-100°C
Dichte 1.011
Siedepunkt 163°C to 171°C (1 mmHg)
Flammpunkt 162°C (323°F)
Brechungsindex 1.4486
Menge 5 g
Beilstein 2369296
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 323.43
Reinheit (%) 95%