Learn More
Tris(4-aminophenyl)amin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041680
28.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5981-09-9
C18H18N4
290.37
MFCD00778301
SNLFYGIUTYKKOE-UHFFFAOYSA-N
tris 4-aminophenyl amine, 4,4',4-triaminotriphenylamine, n1,n1-bis 4-aminophenyl benzene-1,4-diamine, 1,4-benzenediamine, n,n-bis 4-aminophenyl, n,n-bis 4-aminophenyl-1,4-benzenediamine, 1,4-benzenediamine, n1,n1-bis 4-aminophenyl, 1-n,1-n-bis 4-aminophenyl benzene-1,4-diamine, pubchem22505, tri 4-aminophenyl amine, tris 4-aminophenyl-amine
80083
4-N,4-N-Bis(4-aminophenyl)benzol-1,4-diamin
C1=CC(=CC=C1N)N(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5981-09-9
C18H18N4
290.37
MFCD00778301
SNLFYGIUTYKKOE-UHFFFAOYSA-N
tris 4-aminophenyl amine, 4,4',4-triaminotriphenylamine, n1,n1-bis 4-aminophenyl benzene-1,4-diamine, 1,4-benzenediamine, n,n-bis 4-aminophenyl, n,n-bis 4-aminophenyl-1,4-benzenediamine, 1,4-benzenediamine, n1,n1-bis 4-aminophenyl, 1-n,1-n-bis 4-aminophenyl benzene-1,4-diamine, pubchem22505, tri 4-aminophenyl amine, tris 4-aminophenyl-amine
80083
4-N,4-N-Bis(4-aminophenyl)benzol-1,4-diamin
C1=CC(=CC=C1N)N(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N
A fluorescent trifunctional highly symmetric probe. Shows remarkably high nonlinear optical properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine fluoreszierende trifunktionale hochsymmetrische Sonde. Zeigt bemerkenswert hohe nichtlineare optische Eigenschaften.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tris(4-aminophenyl)amine
Schmelzpunkt 230°C
Menge 250 mg
Beilstein 2812659
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 290.38
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest