Learn More
Tris(4-isopropylphenyl)phosphat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris[4-(2-methylethyl)phenyl] Phosphate |
| CAS | 2502-15-0 |
| Summenformel | C27 H33 O4 P |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Tris[4-(2-methylethyl)phenyl] Phosphate, Phenol','p-isopropyl-','phosphate (3:1) (8CI), p-Cumenyl phosphate ((C9H11O)3PO) (7CI), Tris(4-isopropylphenyl) phosphate, Tris(p-isopropylphenyl) phosphate, Phenol','4-(1-methylethyl)-','phosphate (3:1) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H33O4P/c1-19(2)22-7-13-25(14-8-22)29-32(28,30-26-15-9-23(10-16-26)20(3)4)31-27-17-11-24(12-18-27)21(5)6/h7-21H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(cc2)C(C)C)Oc3ccc(cc3)C(C)C)cc1 |
| IUPAC-Name | Tris(4-propan-2-ylphenyl)phosphat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 452.52 |
| Formelmasse | 452.2116 |