Learn More
Tris-(6,6,7,7,8,8,8-heptafluor-2,2-dimethyl-3,5-octandionato)ytterbium(III), 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050848
53.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18323-96-1
C30H30F21O6Yb
1058.584
MFCD00044289
KZBQCXBCJMHJOB-VNGPFPIXSA-K
tris 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato ytterbium, 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyloctane-3,5-dione; ytterbium 3+, z-6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-5-oxooct-3-en-3-olate; ytterbium 3+
6510275
(Z)-6,6,7,7,8,8,8 -heptafluro-2,2 -Dimethyl-5 -Oxooockt-3 -en-3-olat;ytterbium(3 +)
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)[O-].[Yb+3]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18323-96-1
C30H30F21O6Yb
1058.584
MFCD00044289
KZBQCXBCJMHJOB-VNGPFPIXSA-K
tris 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato ytterbium, 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyloctane-3,5-dione; ytterbium 3+, z-6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-5-oxooct-3-en-3-olate; ytterbium 3+
6510275
(Z)-6,6,7,7,8,8,8 -heptafluro-2,2 -Dimethyl-5 -Oxooockt-3 -en-3-olat;ytterbium(3 +)
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)[O-].[Yb+3]
It is a reactant involved in the synthesis of rare earth metal complexes for separation of lanthanide metals, conformational mobility of substituted 2-methoxychalcones under the action of lanthanide shift reagents, NMR titration on cation-π complexes of bowl-shaped polycyclic aromatic hydrocarbons, specific recognition of chiral amino alcohols. It finds its application as catalysis and synthesis, optics & glasses, healthcare & biochemical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)ytterbium(III)
Schmelzpunkt 108°C to 111°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Slowly degrades in water and soluble in hydrocarbons,alcohols,ketones,esters.
Formelmasse 1058.59
Reinheit (%) 99%