Learn More
TBE-Puffer, Tris-Borat-EDTA, 10 X-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents
Catalog Number p-29103
36.59 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
20 L
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Würfel
Tris-Borate-EDTA
10X Solution
10043-35-3, 60-00-4, 77-86-1, 7732-18-5
Farblos
8.2 to 8.4
Flüssig
DNase-frei
Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter
DNase-, RNase- and Protease-Free
Protease free
TBE
Elektrophorese
Tris-Borate-EDTA
10X Solution
10043-35-3, 60-00-4, 77-86-1, 7732-18-5
Farblos
8.2 to 8.4
Flüssig
DNase-frei
Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter
DNase-, RNase- and Protease-Free
Protease free
TBE
Elektrophorese
TBE-Puffer, Tris-Borat-EDTA, 10x-Lösung, Elektrophorese
Tris–Borat–EDTA (TBE) wird häufig als Puffer für die Nukleinsäure-Elektrophorese verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Menge 1 L
Verpackung Nalgene Poly Flasche