Learn More
TBE-Puffer, Tris-Borat-EDTA, 10 X-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents
83.16 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21951" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
83.16 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21951" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
83.16 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
20 L
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Würfel
Beschreibung
TBE-Puffer, Tris-Borat-EDTA, 10x-Lösung, Elektrophorese
Tris–Borat–EDTA (TBE) wird häufig als Puffer für die Nukleinsäure-Elektrophorese verwendet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris-Borate-EDTA |
Namenshinweis | 10X Solution |
Farbe | Farblos |
pH | 8.2 to 8.4 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 4 L |
DNase | DNase-frei |
Gefiltert durch | Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter |
Hinweise zur Reinheitsqualität | DNase-, RNase- and Protease-Free |
Verpackung | Poly-Würfel |