Learn More
Tris Borat-EDTA-Puffer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris borate EDTA Buffer |
| CAS | 610769-35-2 |
| Summenformel | C14H30BN3O14 |
| Menge | 1 L |
| InChI-Schlüssel | OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | B(O)(O)O.C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.C(C(CO)(CO)N)O |
| IUPAC-Name | 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)propan-1,3-diol;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)essigsäure;Borsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 475.211 |
| PubChem CID | 21257725 |