Learn More
Tris DBA, Tocris Bioscience™
N-myristoyltransferase-1 inhibitor; antiproliferative
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 341650
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 50mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412984
  • 627.69 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
N-myristoyltransferase-1 (NMT-1) inhibitor that prevents activation of MAPK, PI 3-K and STAT3 signaling pathways. Exhibits antiproliferative activity against melanoma cells in vitro and in vivo. Also used as a cyclization catalyst.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
51364-51-3
915.734
tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladium
(1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one;palladium
C51H42O3Pd2
CYPYTURSJDMMMP-WVCUSYJESA-N
9811564
C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C=CC2=CC=CC=C2.C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C=CC2=CC=CC=C2.C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C=CC2=CC=CC=C2.[Pd].[Pd]
Spezifikation
50mg
51364-51-3
tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladium
C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C=CC2=CC=CC=C2.C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C=CC2=CC=CC=C2.C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C=CC2=CC=CC=C2.[Pd].[Pd]
915.734
915.73
Tris DBA
C51H42O3Pd2
CYPYTURSJDMMMP-WVCUSYJESA-N
(1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one;palladium
9811564
>98%