Learn More
Tris(Ethylendiamin)Rhodium(III) Chlorid-Trihydrat, RF 23.2 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate |
Schmelzpunkt | 280°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Strukturformel | Rh(H2NCH2CH2NH2)3Cl3·3H2O |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 443.61 (389.56 Anhydrous) |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | RH 23,2% |
Physikalische Form | Kristalline/anhaftende Klümpchen, Kristallbildung im Laufe der Zeit |