Learn More
Thermo Scientific™ Tris-Hydrochlorid, molekularbiologische Qualität, ultrarein, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific™ J22676.C4
Weitere Details : CAS : 1185-53-1 Netto-Gewicht : 25.00000kg
Menge 25kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15805358
  • 2139.20 € / 25 Kilogramm
Verfügbar ab
26-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1185-53-1
157.594
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
93573
C(C(CO)(CO)N)O.Cl
C4H12ClNO3
MFCD00012590
Tris(hydroxymethyl)amino methane hydrochloride
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol;Hydrochlorid
Spezifikation
Tris hydrochloride
C4H12ClNO3
3675235
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol;Hydrochlorid
93573
Kristallines Pulver
Kunststoffflasche
25kg
1185-53-1
MFCD00012590
Tris(hydroxymethyl)amino methane hydrochloride
C(C(CO)(CO)N)O.Cl
157.594
157.6
Molecular Biology
∽152°C (decomposition)