Learn More
TRIS, MP Biomedicals™
Catalog Number 11481672
Click to view available options
Menge:
500 g
77-86-1
C4H11NO3
121.14
MFCD00004679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Tris-[Hydroxymethyl]aminomethan, THAM, 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Propandiol, Tromethamin, Trometamol
77-86-1
C4H11NO3
121.14
MFCD00004679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Tris-[Hydroxymethyl]aminomethan, THAM, 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Propandiol, Tromethamin, Trometamol
TRIS, ultrarein, ≥ 99.9 %, weißes, kristallines Pulver
  • Tris wird zur pH-Kontrolle bei In-vivo- und In-vitro- Anwendungen für Körperflüssigkeiten und Puffersystemen für die Elektrophorese verwendet.
  • Wird in Assays zur Charakterisierung der Aktivität und Kinetik von Enzymen verwendet, die die SUMOylierung kleiner Ubiquitin-ähnlicher Proteine (SUMO) und SUMO-abhängiger Interaktionen zwischen Proteinen katalysieren.
  • Tris hat sich in einer Vielzahl biologischer Systeme als nützlicher Puffer erwiesen.
  • Tris wurde als Ausgangsmaterial für Polymere, Oxazolone (mit Carboxylsäuren) und Oxazolidine (mit Aldehyden) verwendet.
  • Fällt keine Calciumsalze aus und ist für die Aufrechterhaltung der Löslichkeit von Mangansalzen wertvoll.
  • Es lässt sich zur direkten Standardisierung einer starken Säurelösung einsetzen; der Äquivalenzpunkt kann potentiometrisch oder mit einem geeigneten Indikator wie z. B. 3-(4-Dimethylamino-1-naphthylazo)-4-methoxybenzol-Sulfonsäure bestimmt werden.
  • Es ist RNAse- und DNAse-frei. Tris ist im Wesentlichen nicht hygroskopisch, kann aber bei Bedarf für bis zu 4 Stunden bei 100 °C getrocknet werden, um allfälliges Wasser zu entfernen.
Schmelzpunkt 165 °C bis 175 °C
Farbe Weiß
pH 10 bis 11.5 (5 % aq soln)
Siedepunkt 219 °C bis 220 °C bei 10 mmHg
Verlust bei Trocknung ≤ 1 %
Hinweise zur Reinheitsqualität ≥ 99.9 %
Menge 500 g
Beilstein 741883
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (550 mg/ml), Ethylenglycol (79.1 mg/ml), Methanol (26 mg/ml), wasserfreiem Ethanol (14.6 mg/ml), 95 % Ethanol (22.0 mg/ml), DMF (14 mg/ml), Aceton (2 mg/ml), Ethylacetat (0.5 mg/ml), Olivenöl (0.4 mg/ml) und Chloroform (0.05 mg/ml)
Güte Ultrarein
Physikalische Form Kristallines Pulver