Learn More
Tris(Trimethylsylil)Amin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10311903 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10311903 5 g Glasflasche 5 Gramm
10518283 25 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10311903 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 378770050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1586-73-8 | C9H27NSi3 | 233.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1586-73-8
Summenformel C9H27NSi3
Molekulargewicht (g/mol) 233.58
MDL-Nummer MFCD00047990
InChI-Schlüssel PEGHITPVRNZWSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74110
IUPAC-Name [[Bis(trimethylsilyl)amino]-dimethylsilyl]methan
SMILES C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(trimethylsilyl)amine
Schmelzpunkt 67°C to 69°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 72°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel N(Si(CH3)3)3
Menge 5 g
Synonym tris trimethylsilyl amine, amine, tris trimethylsilyl, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n,n-bis trimethylsilyl, silanamine,1,1,1-trimethyl-n,n-bis trimethylsilyl, nitrilotris trimethylsilane, ch3 3si 3n, n,n,n-tris trimethylsilyl amine #, bis trimethylsilyl amino-dimethylsilyl methane
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 233.58
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin