Learn More
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid, 99.99 %, (Spurenmetallanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-209743
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
14694-95-2
C54H45ClP3Rh
925.23
MFCD00010016
IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
chlorotris triphenylphosphine rhodium i, chlorotris triphenylphosphine rhodium, tris triphenylphosphine rhodium i chloride, tris triphenylphosphine chlororhodium, wilkinson's catalyst, unii-0fv534bkev, tris triphenylphosphine rhodium chloride, 0fv534bkev, rhodium; triphenylphosphane; chloride
84599
[Cl-].[Rh+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
14694-95-2
C54H45ClP3Rh
925.23
MFCD00010016
IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
chlorotris triphenylphosphine rhodium i, chlorotris triphenylphosphine rhodium, tris triphenylphosphine rhodium i chloride, tris triphenylphosphine chlororhodium, wilkinson's catalyst, unii-0fv534bkev, tris triphenylphosphine rhodium chloride, 0fv534bkev, rhodium; triphenylphosphane; chloride
84599
[Cl-].[Rh+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Namenshinweis 99.99%
Schmelzpunkt 245.0°C to 250.0°C
Farbe Kastanienbraun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(C6H5)3P]3RhCl
Menge 250 mg
Fieser 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,90
Merck Index 15, 10245
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dichloromethane, benzene,, toluene, less soluble in acetic acid, ketones, methanol and, lower aliphatic alcohols, virtually insoluble in alkanes and cyclohexane
IUPAC-Name λ¹-rhodium(1+) tris(triphenylphosphane) chloride
Formelmasse 925.23
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Physikalische Form Kristallpulver