Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, 98 %, für die Molekularbiologie, DNase-, RNase- und Proteasefrei
57.47 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL, 100 mL
250 mL, 250 mL
Verpackungsart:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Molekularbiologie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triton™ X-100 |
Farbe | Nicht ausgewiesen |
Dichte | 1,0670 g/mL |
Formelmasse | 646,85 |
MDL-Nummer | MFCD00132505 |
Menge | 100 mL, 100 mL |
Schmelzpunkt | 6,0 °C |
Verpackungsart | Glasflasche |
InChI-Schlüssel | JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N |
pH | 6 bis 8 (5 % aq.) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Triton X-100
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /