Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-114
Catalog Number p-209836
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
9002-93-1
C16H26O2
250.38
MFCD00132505
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Polyoxyethylene(8) octylphenyl ether
5590
2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]Ethanol
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
9002-93-1
C16H26O2
250.38
MFCD00132505
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Polyoxyethylene(8) octylphenyl ether
5590
2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]Ethanol
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triton™ X-114
Farbe Nicht ausgewiesen
Physikalische Form Flüssig
Siedepunkt >200.0°C
Trübungspunkt 22° to 28°C (1% in aq. soln.)
Dichte 1.0550g/mL
pH 6 (5% aq. soln.)
Menge 500 mL
Merck Index 15, 6850
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible in most polar organic solvents and, aromatic hydrocarbons,, insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Flammpunkt 254°C
Formelmasse 537
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Pourpoint pour point: -9°C
Brechungsindex 1.4880 to 1.4950
Relative Dichte 1.055
Viskosität 260 mPa.s (25°C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triton]TS X-114
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.