Learn More
Tritylchlorid, polymergestützt, 1 % quervernetzt, 100 bis 200 Mesh, 0.5 bis 2.5 mmol/g auf Poly(Styrol-Divinylbenzol), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059323
33.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
76-83-5
C19H15Cl
278.78
MFCD00000813,MFCD00284810
JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
trityl chloride, triphenylmethyl chloride, triphenylchloromethane, chlorotriphenylmethane, chloromethanetriyl tribenzene, triphenylmethylchloride, methane, chlorotriphenyl, triphenyl chloromethane, chlorodiphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1-chloromethylidyne tris
6456
ClC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
76-83-5
C19H15Cl
278.78
MFCD00000813,MFCD00284810
JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
trityl chloride, triphenylmethyl chloride, triphenylchloromethane, chlorotriphenylmethane, chloromethanetriyl tribenzene, triphenylmethylchloride, methane, chlorotriphenyl, triphenyl chloromethane, chlorodiphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1-chloromethylidyne tris
6456
ClC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trityl chloride
Namenshinweis Polymer-supported, 1% cross-linked, 0.5 to 2.5mmol/g on poly(styrene-divinylbenzene)
Farbe Weiß
Netzgröße 100 to 200 Mesh
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
IUPAC-Name (Chlordiphenylmethyl)benzol
Physikalische Form Perlen