missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tritylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021505
23.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5824-40-8
C19H17N
259.352
MFCD00008047
BZVJOYBTLHNRDW-UHFFFAOYSA-N
tritylamine, triphenylmethylamine, benzenemethanamine, .alpha.,.alpha.-diphenyl, tritylamin, trityl amine, aminotriphenylmethane, triphenylaminomethane, triphenyl methylamine, aminotrityl, polymer-bound
138598
triphenylmethanamin
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5824-40-8
C19H17N
259.352
MFCD00008047
BZVJOYBTLHNRDW-UHFFFAOYSA-N
tritylamine, triphenylmethylamine, benzenemethanamine, .alpha.,.alpha.-diphenyl, tritylamin, trityl amine, aminotriphenylmethane, triphenylaminomethane, triphenyl methylamine, aminotrityl, polymer-bound
138598
triphenylmethanamin
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N

Triphenylmethylamine was used to prepare diamondoid porous organic salt.1 It was also used in preparation of N-tritylated β-amino alcohols, useful building blocks in organic synthesis. It is used in the preparation of trityl- cysteine analogs as inhibitors of human mitotic kinesin.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Triphenylmethylamin wurde zur Herstellung von diamontoidem porösem organischem Salz.1 verwendet. Es wurde auch bei der Herstellung von N-tritylierten β-Amino-Alkoholen, nützlichen Bausteinen in der organischen Synthese, verwendet. Es wird bei der Herstellung von Trityl-Cystein-Analoga als Inhibitoren von humanem mitotischen Kinesin verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol. Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Luftempfindlich. An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tritylamine
Schmelzpunkt 100°C to 104°C
Siedepunkt 223°C (14 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 2113674
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 259.35
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'