missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TrkC Antibody (1), DyLight 680, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18462945 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18462945 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18462945 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289240FR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

TrkC Monoclonal antibody specifically detects TrkC in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TrkC
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1
Konjugat DyLight 680
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ETS related protein-neurotrophic receptor tyrosine kinase fusion protein, ETV6-NTRK3 fusion, gp145(trkC), GP145-TrkC, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 3, neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 3, NT 3 receptor, NT-3 growth factor receptor, Trk-C, TrkC tyrosine kinase, TRKCneurotrophin 3 receptor, tyrosine kinase receptor C
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Trk-C (Accession#: NP_001007157.1; Met1-Asp428).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4916
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.