Learn More
TRMT112 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA558971
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15766841
  • 516.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MKLLTHNLLS SHVRGVGSRG FPLRLQATEV RICPVEFNPN FVARMIPKVE WSAFLEAADN LRL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 86%.
TRMT112 Polyclonal antibody specifically detects TRMT112 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TRMT112
Polyclonal
Unconjugated
TRMT112
AD-001; HSPC152; HSPC170; hTrm112; Multifunctional methyltransferase subunit TRM112-like protein; TRM112; TRM112-like protein; TRMT112; TRMT11-2; tRNA methyltransferase 112 homolog; tRNA methyltransferase 11-2 homolog (S. cerevisiae)
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51504
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9UI30
TRMT112
Recombinant protein corresponding to Human TRMT112