missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Troemner™ Modulare Blöcke und Zubehör
Beschreibung
Modulare Blöcke sind gesondert von Heizgeräten erhältlich.
- Geringer Abstand von Röhren zu Blockwänden ermöglicht maximalen Wärmeschutz
- Jeder Block verfügt über ein Thermometerschutzrohr zur Messung der Blocktemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Trockenblockerhitzer |
| Material | Aluminium |
| No. of Places | 24 |
| Typ | Reagenzglasblock |
| Probentyp | 10 mm-Röhrchen |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,75 in. |
| Länge (metrisch) | 9.5 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Höhe (metrisch) | 5.1 cm |
| Tiefe (angloamerikanisch) Well | 1.9 Zoll |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?