Learn More
Gilac™ Wäschewagen
Beschreibung
- Universeller Wäschekorbwagen.
- 4 Lenkräder für einfache Manövrierbarkeit.
- Ermöglicht Arbeiten am Boden.
- Der obere Bereich ist so konzipiert, dass er einen 130-Liter-Wäschekorb oder zwei nebeneinander stehende 60-Liter-Wäschekörbe aufnehmen kann.
- Im unteren Teil kann ein Wäschekorb mit 100 l oder 130 l Fassungsvermögen untergebracht werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Rollwagen |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B x H) | 785 x 560 x 860 mm |
| Aufnahmevermögen | Wäschekorb |
| Tragkraft (metrisch) | 100 kg |
| Material | Edelstahl |
| Anzahl Einschübe | 2 |
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?