Learn More
Trolox™, 97 %, Acros Organics™
Marke: Acros Organics 218940250
Weitere Details : CAS : 53188-07-1 Netto-Gewicht : 0.07500kg
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
53188-07-1 | |
250.29 | |
GLEVLJDDWXEYCO-UHFFFAOYSA-N | |
40634 | |
6-Hydroxy-2,5,7,8-Tetramethyl-3,4-Dihydrochromen-2-Carboxylsäure |
C14H18O4 | |
MFCD00006846 | |
trolox, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, trolox c, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl, +/--6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-, +-, trolox™, trolox tm | |
CHEBI:82625 | |
CC1=C(C(=C2CCC(OC2=C1C)(C)C(=O)O)C)O |
Spezifikation
Trolox&asterisk; | |
Glasflasche | |
187.0°C to 194.0°C | |
97% | |
97% | |
MFCD00006846 | |
trolox, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, trolox c, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl, +/--6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-, +-, trolox™, trolox tm | |
GLEVLJDDWXEYCO-UHFFFAOYSA-N | |
6-Hydroxy-2,5,7,8-Tetramethyl-3,4-Dihydrochromen-2-Carboxylsäure | |
40634 | |
250.29 | |
97% |
Authentic | |
Beige bis weiß | |
25g | |
53188-07-1 | |
C14H18O4 | |
18, V,7, 335 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol | |
CC1=C(C(=C2CCC(OC2=C1C)(C)C(=O)O)C)O | |
250.29 | |
CHEBI:82625 | |
Kristallpulver |