Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tropaeolin O, rein
Catalog Number p-209866
43.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
547-57-9
C12H10N2NaO5S
317.271
MFCD00007499
YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
Acid orange 6, C.I. 14270, 4-(2, 4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt
87071197
4-[(2Z)-2-(2-Hydroxy-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)hydrazinyl]Benzolsulfonsäure; Natrium
C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
547-57-9
C12H10N2NaO5S
317.271
MFCD00007499
YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
Acid orange 6, C.I. 14270, 4-(2, 4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt
87071197
4-[(2Z)-2-(2-Hydroxy-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)hydrazinyl]Benzolsulfonsäure; Natrium
C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tropaeolin O
Beilstein 16, 275
Merck Index 15, 9954
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: Soluble. Other solubilities: Soluble in alcohol
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 316.26
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 11.1 (yellow) to pH 12.7 (orange)
Farbe Braun bis rostrot
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver