Learn More
Tropin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322856
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30322856 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322856 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17894922AL100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tropine
CAS 120-29-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tropine
Versandbedingung +20°C
Summenformel C8 H15 N O
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Tropisetron Hydrochloride Imp. A (EP), Tropisetron Imp. A (EP), (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ol, Tropine, Tropisetron Hydrochloride Impurity A, Tropisetron Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+
SMILES CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@@H](O)C2
IUPAC-Name (1S,5R)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]Octan-3-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 141.21
Menge 1 mL
Formelmasse 141.1154 g/mol