Learn More
Tropine-3-thiol Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30449189
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30449189 25 g 25 Gramm
30451904 1 g -
30450419 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30449189 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT89267525G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 908266-48-8
Summenformel C8H16ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 193.74
Synonym (3-endo)-8-Methyl-8-Azabicyclo[3.2.1]octane-3-thiol Hydrochloride
IUPAC-Name (5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-3-thiol;hydrochloride
SMILES Cl.CN1[C@H]2CCC1C[C@H](S)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tropine-3-thiol Hydrochloride
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NS.ClH/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6;/h6-8,10H,2-5H2,1H3;1H/t6-,7?,8+;/m0./s1
Formelmasse 193.0692