Learn More
Tropin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387665
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387665 10 g 10 Gramm
11397665 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387665 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02332.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 120-29-6 | C8H15NO | 141.214 g/mol
Tropine as an oxidative product of Tropane, used to synthesize alkaloid derivatives. Benzatropine and etybenzatropine are derivatives of tropine. It is also a building block of atropine, an anticholinergic drug prototypical of the muscarinic antagonist class.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tropin wird als Oxidationsprodukt von Tropan zur Synthese von Alkaloid-Derivaten verwendet. Benzatropin und Etybenzatropin sind Derivate von Tropin. Es ist auch ein Baustein von Atropin, einem Anticholinergikum, das prototypisch für die Klasse der Muscarin-Antagonisten ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (100 g/l) bei 20 °C.
Hinweise
Hygroskopisch. Lagerung bei 4 °C. Nicht kompatibel mit starken Säuren und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-29-6
Summenformel C8H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 141.214
MDL-Nummer MFCD00005551
InChI-Schlüssel CYHOMWAPJJPNMW-RNFRBKRXSA-N
Synonym tropine, 1r,5r-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, endo-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, spectrum3_001840, 1r,5r-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3beta-ol
PubChem CID 6101956
IUPAC-Name (1R,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tropine
Schmelzpunkt 61°C to 65°C (dried)
Dichte 1.04
pH 12
Siedepunkt 232°C to 234°C
Geruch Amine-like
Menge 10 g
Beilstein 80188
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,9781
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (100g/L) at 20°C.
Formelmasse 141.22
Reinheit (%) 98%