missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tropine, TRC

Artikelnummer. 30134832
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134832 100 g 100 Gramm
30134809 50 g 50 Gramm
17951185 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134832 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT892665100G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 120-29-6
Summenformel C8 H15 N O
Molekulargewicht (g/mol) 141.21
Synonym (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ol, 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 8-methyl-, (3-endo)-, 1αH,5αH-Tropan-3α-ol (8CI), 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 8-methyl-, endo-, Tropanol (6CI,7CI), (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 2,3-Dihydro-3α-hydroxy-8-methylnortropidine, 2,3-Dihydro-3α-hydroxytropidine, 3α-Tropanol, NSC 43870, Tropine, α-Tropine
IUPAC-Name (1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
SMILES CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@@H](O)C2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tropine
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+
Formelmasse 141.1154
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.