Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Tropomyosin Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Tropomyosin Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
101.00 € - 492.66 €
Spezifikation
Antigen Tropomyosin Ab-1
Klon CH1
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12619396
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
MS-1256-P1
Concentrated 500 μL
445.00 €
500 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12609396
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
MS-1256-P0
Concentrated 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12699386
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
MS-1256-P
Concentrated 1 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12669396
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
MS-1256-R7
Prediluted 7 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Tropomyosin is a dimeric coiled-coil protein that binds along the length of actin filaments. It is associated with the thin filaments of muscle cells and the microfilaments of nonmuscle cells. Chicken embryo fibroblasts (CEF) contain five isoforms of tropomyosin (a, b, 1, 2, and 3), identified as such by their different apparent molecular masses after separation by SDS-PAGE, but similar biochemical properties, such as resistance to heat and organic solvents, the ability to bind to F-actin filaments, and the lack of proline and tryptophan.
Host Species: Mouse
Clone: CH1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Rat and Chicken. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Tropomyosin protein purified from chicken embryo fibroblasts (CEF) and chicken leg, heart and gizzard
Positive Control: Skeletal or Cardiac muscle
Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-1 reacts strongly with striated muscle forms of tropomyosin, including cardiac alpha-tropomyosin and skeletal alpha- and Beta-tropomyosins. ^
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting (Not verified)
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
Tropomyosin Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Chicken, Human, Rat
IgG2a κ
CH1
Monoclonal
Mouse
Muscle Biology
Tropomyosin protein purified from chicken embryo fibroblasts (CEF) and chicken leg, heart, and gizzard