Learn More
Tropon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350064
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11350064 1 g 1 Gramm
11360064 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350064 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00473.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 539-80-0 | C7H6O | 106.124 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 539-80-0
Summenformel C7H6O
Molekulargewicht (g/mol) 106.124
MDL-Nummer MFCD00014331
InChI-Schlüssel QVWDCTQRORVHHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tropone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, tropon, unii-co48x7sufh, co48x7sufh, cycloheptatrienone, 1-cyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatriene-1-one
PubChem CID 10881
IUPAC-Name Cyclohepta-2,4,6-trien-1-on
SMILES C1=CC=CC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tropone
Dichte 1.094
Siedepunkt 91°C to 92°C (4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.615
Menge 1 g
Beilstein 1902335
Formelmasse 106.12
Reinheit (%) 97%