missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRPS1 Antibody (TRPS1/7912R), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18543667 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18543667 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18543667 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP321051JF549

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

TRPS1 Monoclonal antibody specifically detects TRPS1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TRPS1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon TRPS1/7912R
Konjugat Janelia Fluor 549
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias trichorhinophalangeal syndrome I, tricho-rhino-phalangeal syndrome type I protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa900-1100) of human TRPS1 protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7227
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.