Learn More
TRPT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen TRPT1
Konzentration 0.15 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16894754
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
15541-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16884754
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
15541-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TRPT1 catalyzes the last step of tRNA splicing, the transfer of the splice junction 2′-phosphate from ligated tRNA to NAD to produce ADP-ribose 1′′-2′′ cyclic phosphate. It has four isoforms with MW 22-24 and 27-29 kDa.
Spezifikation
Spezifikation
TRPT1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q86TN4, Q8K3A2
107328, 293704, 83707
TRPT1 Fusion Protein Ag7897
Primary
-20°C
TRPT1
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
tRNA 2 phosphotransferase 1, tRNA phosphotransferase 1, TRPT1
Trpt1
IgG
Antigen Affinity Chromatography