Learn More
TRPT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15541-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884754
  • 329.85 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab
17-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TRPT1 catalyzes the last step of tRNA splicing, the transfer of the splice junction 2′-phosphate from ligated tRNA to NAD to produce ADP-ribose 1′′-2′′ cyclic phosphate. It has four isoforms with MW 22-24 and 27-29 kDa.
Spezifikation
Spezifikation
TRPT1
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q86TN4, Q8K3A2
tRNA 2 phosphotransferase 1, tRNA phosphotransferase 1, TRPT1
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
107328, 293704, 83707
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
TRPT1
Liquid
Trpt1
TRPT1 Fusion Protein Ag7897
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat