Learn More
Heathrow Scientific True North™ Kryogenes Fläschchen 2,0 ml
Das innovative Design der True North™ Kryofläschchen spart Platz in Ihrem Tiefkühlgerät. Die Fläschchen sind pyrogenfrei, nicht zytotoxisch und DNase-, RNase-frei.
Marke:  Heathrow Scientific HS23202A
254.14 EUR gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21901" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.40000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16320746
  • 282.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchstich-/reissfestes Fläschchen aus Polypropylen
  • Silikon-Deckeldichtung & patentierter, griffiger facettierter Deckel mit ergonomischer 1,5-facher Drehung zum Öffnen und Schließen
  • Der bündige Deckel spart Platz bei der Lagerung
  • Bedruckter Beschriftungsbereich und Graduierungen
  • Steril verpackt in wiederverschließbaren Beuteln
  • Enthält rückführbares Sterilitätszertifikat
  • Empfohlen für mechanische Tiefkühlgeräte und Dampfphase LN2 (-196 °C)
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
Kryoröhrchen
Rückführbare Sterilität
2,0 mL
Polypropylen
Mechanische Tiefkühlgeräte
500
Ja
Steril
Ja
Ja
Deckeldichtung aus Silikon
Naturfarben
Sortiert, blau
Stehrand
Dampfphase LN2
12 mm
50
Ja, bis -196 °C
Ja
Silikon
49 mm