Learn More
Tryptamin Hydrochlorid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448863
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448863 10 g 10 Gramm
11458863 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448863 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11030.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 343-94-2 | C10H13ClN2 | 196.678 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 343-94-2
Summenformel C10H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 196.678
MDL-Nummer MFCD00012682
InChI-Schlüssel KDFBGNBTTMPNIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl indole hydrochloride, 2-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, monohydrochloride, tryptamine monohydrochloride, tryptaminehydrochloride, ccris 4419, indole-3-ethylamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indole monohydrochloride, beta-indole-ethylamine hydrochloride
PubChem CID 67652
IUPAC-Name 2-(1H-Indol-3-yl)Ethanamin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tryptamine hydrochloride
Schmelzpunkt 252°C to 255°C
Menge 10 g
Beilstein 3568419
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,9796
Formelmasse 196.68
Reinheit (%) ≥98%