Learn More
Tryptophol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-210157
22.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
526-55-6
C10H11NO
161.20
MFCD00005659
MBBOMCVGYCRMEA-UHFFFAOYSA-N
tryptophol, 3-2-hydroxyethyl indole, indole-3-ethanol, 1h-indole-3-ethanol, 2-1h-indol-3-yl ethanol, 3-indoleethanol, indoleethanol, 3-indolylethanol, indole ethanol, 2-3-indolyl ethanol
10685
CHEBI:17890
OCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
526-55-6
C10H11NO
161.20
MFCD00005659
MBBOMCVGYCRMEA-UHFFFAOYSA-N
tryptophol, 3-2-hydroxyethyl indole, indole-3-ethanol, 1h-indole-3-ethanol, 2-1h-indol-3-yl ethanol, 3-indoleethanol, indoleethanol, 3-indolylethanol, indole ethanol, 2-3-indolyl ethanol
10685
CHEBI:17890
OCCC1=CNC2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tryptophol
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 57.0°C to 60.0°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 174.0°C (2.7 mbar)
Flammpunkt 255°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 21, I, 218
Merck Index 15, 9978
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in methanol, ethanol, acetone, chloroform, and ethyl acetate
IUPAC-Name 2-(1H-indol-3-yl)Ethanol
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalline Masse, Kristalle, Flocken oder Pulver