Learn More
Tryptophol-d4, TRC
Artikelnummer. 30451840
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30451840 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30451840 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8947022.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tryptophol-d4
CAS 75238-45-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 D4 H7 N O
Menge 2.5 mg
Synonym 1H-Indole-3-ethan-alpha,alpha,beta,beta-d4-ol
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO/c12-6-5-8-7-11-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11-12H,5-6H2/i5D2,6D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetradeuterio-2-(1H-indol-3-yl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 165.225
Formelmasse 165.109
Reinheit (%) >95