Learn More
Thermo Scientific™ -86 °C-Ultratiefkühltruhen der TSC Serie
Artikelnummer. 16338098 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V/50 Hz
230 V, 50 Hz
Aufnahmevermögen:
Boxen (252)
Boxen (348)
Boxen (396)
Boxen (63)
Abmessungen (T x B x H) außen:
75,9 x 72,4 x 111,3 cm (29,9 x 28,5 x 43,8 in.)
84.8 x 182.9 x 102.9cm (33.4 x 72 x 40.5 in.)
84.8 x 243.8 x 102.9cm (33.4 x 96 x 40.5 in.)
85.9 x 222.5 x 102.9cm (33.8 x 87.6 x 40.5 in.)
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Aufnahmevermögen Abmessungen (T x B x H) außen Steckertyp unitSize
16338098 230 V, 50 Hz Boxen (252) 84.8 x 182.9 x 102.9cm (33.4 x 72 x 40.5 in.) EU 1 Stück
15690266 230 V/50 Hz Boxen (348) 85.9 x 222.5 x 102.9cm (33.8 x 87.6 x 40.5 in.) EU 1 Stück
15287026 230 V/50 Hz Boxen (396) 84.8 x 243.8 x 102.9cm (33.4 x 96 x 40.5 in.) EU 1 Stück
15885904 230 V/50 Hz Boxen (63) 75,9 x 72,4 x 111,3 cm (29,9 x 28,5 x 43,8 in.) EU 1 Stück
4 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 16338098
Marke: Thermo Scientific™ TSC1390V
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Lagern Sie Ihre Proben sicher in vielseitigen -86 °C-Ultratiefkühltruhen der Thermo Scientific™ TSC Serie, die in vier Größen erhältlich sind.
Lagern Sie Ihre Proben sicher in vielseitigen Thermo Scientific™ -86 °C-Ultratiefkühltruhen der TSC Serie, die alle Probenschutzfunktionen unserer TSE und TSD Standgeräte bieten. Diese für eine einfache Handhabung und Temperatursteuerung mit einer fortschrittlichen Mikroprozessorsteuerung ausgestatteten Kühlschränke sind in vier praktischen Größen und mit einer umfangreichen Auswahl an Gestellsystemen erhältlich.
Eigenschaften:
  • Mikroprozessorsteuerung: Zentrales Informationszentrum mit Mikroprozessorsteuerung und Überwachungssystem gewährleistet, dass alle Bedienelemente und Anzeigen leicht erreichbar und ablesbar sind—bei den Modellen 3 cu. ft. auf Kniehöhe
  • Hochmodernes Kühlsystem: Verbessert die Temperatursteuerung und hält Leistungsreserven bereit, wodurch die Temperatur der gelagerten Proben konstanter bleibt
  • 25 cm-Zugang (1 in.): Ermöglicht die Verwendung unzweckmäßiger Sonden oder Instrumente
  • Leicht herausnehmbarer, waschbarer Filter: Schützt vor Staub auf dem Kondensator, der zu einer reduzierten Kühlleistung und damit zu einem erhöhten Risiko für die Proben führen kann
  • Einfache Installation: Neue, arretierbare 2 Zoll-Leichtlaufrollen
  • Einhandbetrieb: Anwenderfreundlicher, ergonomischer Türgriff
Bauweise:
  • Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung zum Schutz vor Lackschäden und Rost
  • I
  • nnenraum aus Edelstahl
  • Polystyrol-Innendeckel: Verringern den Verlust an Kaltluft und verkürzen so die Temperaturerholzeit nach dem Öffnen der Tür
  • 5 Zoll (127 mm) dicke geschäumte Polyurethan-Isolierung: Verringert den Stromverbrauch, hält den Temperatursollwert aufrecht und gewährleistet in Kombination mit der Drei-Punkt-Türdichtung längere Haltezeiten, wenn eine Tür geöffnet wurde
Optionale Leistungsmerkmale:
  • CO2 oder LN2-Notversorgungssysteme: CO2- oder LN2-Notversorgungssysteme bieten im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zusätzlichen Probenschutz
  • Ein optionaler integrierter Datenschreiber oder ein digitales Datenerfassungssystem kann bei unseren Forma 900 -86 °C-Modellen auf Augenhöhe oder bei den Forma 700 -40 °C-Modellen auf Kniehöhe eingebaut werden
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung TLE Serie Ultratiefkühlgeräte, Fassungsvermögen von 252 Schachteln, 230 V, 50 Hz
Typ Ultratiefkühlgerät, Truhe
Kapazität (angloamerikanisch) 12,7 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 359,6 L
Temperaturbereich –50 bis –86 °C
Schrankmaterial Kaltgewalzter Stahl
Isolierung Polyurethanschaum
Innen Edelstahl
Oberflächenbehandlung außen Pulverbeschichteter Stahl
Zertifizierung/Konformität CE, cULus, FDA Klasse I, UL
Modell Truhe, Thermo Scientific
Display LED mit Drucktasten
Kondensatortyp Lamellen und Rohre, Umluftkühlung
Regelungsart LED mit Drucktasten
Produktlinie Thermo Scientific
Gewährleistung Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
Abtauen Manuell
Wassergekühlt Optional
Abmessungen (T x B x H) außen 84.8 x 182.9 x 102.9cm (33.4 x 72 x 40.5 in.)
Abmessungen (T x B x H) innen 47 x 108 x 71.1 cm (18.5 x 42.5 x 28 in.)
Überwachungsoptionen Alarm, Schreiber
Zugriffssicherheit Türschloss
Datenschreiber Optionaler 7-Tage-Datenschreiber
Datenausgabe RS-485, 4-20 mA, potenzialfreie Kontakte – Standard
Betriebsmodi Standardbetrieb
Parameter-Verriegelung Einzelne Kennung
Notversorgungssysteme CO2 oder LN2 optional
SmartView-Kompatibilität Smart-Vue kompatibel
Stromstärke 12 A
Steckertyp EU
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 1000 W
Spannungskompensation Inverswandler
Fläschchenkapazität 25.200 x 2 ml
Kompressor Hermetischer Kompressor
Kältemittel R404A (1. Stufe), R508B (2. Stufe)
Versandgewicht (angloamerikanisch) 716 lbs.
Versandgewicht (metrisch) 325 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 666 lbs.
Gewicht (metrisch) 701 kg
Aufnahmevermögen Boxen (252)